Learn More
Darunavir, TRC
Código de producto. 17943885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943885 5 mg 5 miligramos
17921545 50 mg 50 miligramos
17922735 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1935005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206361-99-1
Fórmula molecular C27 H37 N3 O7 S
Peso molecular (g/mol) 547.66
Sinónimo Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, [3R-[3α(1S*,2R*),3aβ,6aβ]]-, (-)-Darunavir, Darunavir, Prezista, TMC 114, TMC 114 (inhibitor), TMC 41629, UIC 94017
Nombre IUPAC [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahidrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminofenil)sulfonil-(2-metilpropil)amino]-3-hidroxi-1-fenilbutan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darunavir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.2352
Porcentaje de pureza >95%