Learn More
Darunavir, Thermo Scientific™
Código de producto. 17392501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17392501 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17392501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469131000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darunavir
Envase Frasco de vidrio
CAS 206361-99-1
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Fórmula molecular C27H37N3O7S
Número MDL MFCD09260006
Color Blanco
Clave InChI CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Nombre IUPAC (3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furano-3-il N-[(2S,3R)-3-hidroxi-4-[N-(2-metilpropil)4-aminobencenosulfonamida]-1-fenilbutano-2-il]carbamato
Peso molecular (g/mol) 547.67
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.67