Learn More
Darunavir, MedChemExpress
Código de producto. 16489797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489797 5 mg 5 miligramos
16457288 10 mg 10 miligramos
16423307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17040
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Darunavir (TMC114), an orally active next generation HIV protease inhibitor, has a similar antiviral activity against the mutant and the wild-type viruses. Darunavir (TMC114) is potent against laboratory HIV-1 strains and primary clinical isolates (IC50 = 0.003 μM; IC90 = 0.009 μM) with minimal cytotoxicity.
Darunavir (TMC114), an orally active next generation HIV protease inhibitor, has a similar antiviral activity against the mutant and the wild-type viruses. Darunavir (TMC114) is potent against laboratory HIV-1 strains and primary clinical isolates (IC50 = 0.003 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darunavir
Forma física Solid
CAS 206361-99-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H37N3O7S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo TMC114 UIC-94017
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.60 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](OCC2)([H])OC1)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@H](O)CN(S(=O)(C4=CC=C(N)C=C4)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 547.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.66
Porcentaje de pureza 99.84%