Learn More
Thermo Scientific Chemicals Darunavir etanolato
Código de producto. 17201176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17201176 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17201176 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 467040010
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Darunavir etalonato
CAS 635728-49-3
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C29H43N3O8S
Formula Weight (peso de la fórmula) 593,73