Learn More
Darunavir Ethanolate, MedChemExpress
Código de producto. 16499797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499797 5 mg 5 miligramos
16467288 10 mg 10 miligramos
16433307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17041
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Darunavir ethanolate (TMC114 Ethanolate) is a potent HIV protease inhibitor used to treat and prevent HIV/AIDS. Darunavir has a Ki of 1 nM for wild type HIV-1 protease.
Darunavir ethanolate (TMC114 Ethanolate) is a potent HIV protease inhibitor used to treat and prevent HIV/AIDS. Darunavir has a Ki of 1 nM for wild type HIV-1 protease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darunavir Ethanolate
CAS 635728-49-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H43N3O8S
Cantidad 5 mg
Sinónimo TMC114 Ethanolate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.21 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](OCC2)([H])OC1)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@H](O)CN(S(=O)(C4=CC=C(N)C=C4)=O)CC(C)C.CCO
Peso molecular (g/mol) 593.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.73
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus