Learn More
Darunavir-d9 (iso-butil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Darunavir isobutyl-d9 |
| CAS | 1133378-37-6 |
| Fórmula molecular | C27 2H9 H28 N3 O7 S |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | [(1 S,2 R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl-d9)amino]-2-hydroxy-1-(phenyl-methyl)propyl]carabamic Acid (3 R,3 AS,6 aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]-furan-3-yl Ester, TMC-114-d9, UIC-94017-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31 H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1/i1D3,2D3,15D2,18 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2 CO[C@H]3 OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4 |
| Nombre IUPAC | [(3 AS,4 R,6 aR)-2,3,3 A,4,5,6 A-hexahidrofuro[2,3-b]furan-4-il] N-[(2 S,3 R)-4-[(4-aminofenil)sulfonil-[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propil]amino]-3-hidroxi-1-fenilbutan-2-il]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 556.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.2917 g/mol |
| Mostrar más |