Learn More
Darovasertib, MedChemExpress
Código de producto. 16474646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474646 100 mg 100 miligramos
16466147 5 mg 5 miligramos
16459946 50 mg 50 miligramos
16440056 2 mg 2 miligramos
16403428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101569
MedChemExpress Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.
Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darovasertib
CAS 1874276-76-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23F3N8O
Cantidad 100 mg
Sinónimo LXS196 IDE196
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C(NC2=C(N3CCC(C)(N)CC3)C=CC=N2)=O)N=C(C4=NC=CC=C4C(F)(F)F)C=N1
Peso molecular (g/mol) 472.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.47
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease