Learn More
Darolutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16487206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487206 100 mg 100 miligramos
16467238 10 mg 10 miligramos
16449767 5 mg 5 miligramos
16433257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16985
MedChemExpress Darolutamide (ODM-201;BAY-1841788) is a potent androgen receptor (AR) antagonist with an IC50 of 26 nM in in vitro assay.
Darolutamide (ODM-201
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darolutamide
Forma física Powder
CAS 1297538-32-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClN6O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ODM-201 BAY-1841788
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (313.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C#N)C=CC(C2=NN(C[C@H](C)NC(C3=NNC(C(O)C)=C3)=O)C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 398.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.85
Porcentaje de pureza 98.1%