Learn More
Darodipina, TRC
Código de producto. 30136100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136100 25 mg 25 miligramos
30005905 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19345025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72803-02-2
Fórmula molecular C19 H21 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 371.39
Sinónimo 4-(2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester, 2,1,3-Benzoxadiazole, 3,5-pyridinedicarboxylic Acid deriv., PY 108-068, PY 108068;
Nombre IUPAC Dietilo 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-IL)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darodipine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3O5/c1-5-25-18(23)14-10(3)20-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13-17(12)22-27-21-13/h7-9,16,20H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1481