Learn More
N-óxido de darifenacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Darifenacin N-Oxide |
| CAS | 1391080-40-2 |
| Fórmula molecular | C28H30N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Darifenacin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30N2O3/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(32,20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-33-26/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31)/t25-,30?/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)C([C@@H]1CC[N+]([O-])(CCc2ccc3OCCc3c2)C1)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3S)-1-[2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)etil]-1-oxidopirrolidin-1-io-3-il]-2,2-difenilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 442.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.2256 |