Learn More
Darifenacin hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16488258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488258 10 mg 10 miligramos
16437986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0012
MedChemExpress Darifenacin hydrobromide (UK-88525 hydrobromide) is a selective M3 muscarinic receptor antagonist with pKi of 8.9.
Darifenacin hydrobromide (UK-88525 hydrobromide) is a selective M3 muscarinic receptor antagonist with pKi of 8.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darifenacin hydrobromide
CAS 133099-07-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H31BrN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo UK-88525 hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (65.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=CC=C1)([C@@H]2CCN(CCC3=CC4=C(OCC4)C=C3)C2)C5=CC=CC=C5)N.Br
Peso molecular (g/mol) 507.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.46
Porcentaje de pureza 95.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death