Learn More
Darapladib-impureza, TRC
Código de producto. 30354120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354120 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30354120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19492550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darapladib-impurity
CAS 1389264-17-8
Fórmula molecular C36H38N4O2F4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]oxy]-N-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-43(4-2)20-21-44(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-46-34-31-6-5-7-32(31)41-35(42-34)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)COC3=NC(=NC4=C3CCC4)SCC5=CC=C(C=C5)F
Nombre IUPAC N-[2-(dietilamino)etil]-2-[[2-[(4-fluorofenil)metilsulfanil]-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-il]oxi]-N-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 666.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.2652