Learn More
Tocris Bioscience™ Darapladib
Descripción
Darapladib is a potent lipoprotein-associated phospholipase A2 (lp-PLA2) inhibitor (IC50 = 5 nM in whole human plasma).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-N-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-cyclopentapyrimidine-1-acetamide |
| CAS | 356057-34-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C36H38F4N4O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 666.77 |
| Pureza | 98% |