Learn More
Daptomicina, TRC
Código de producto. 30007503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007503 250 mg 250 miligramos
17903835 100 mg 100 miligramos
17923975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD193350250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103060-53-3
Fórmula molecular C72 H101 N17 O26
Peso molecular (g/mol) 1620.67
Sinónimo Daptomycin, 1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane, cyclic peptide deriv., Benzenebutanoic acid, N-(1-oxodecyl)-L-tryptophyl-D-asparaginyl-L-α-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-α-aspartyl-D-alanyl-L-α-aspartylglycyl-D-seryl-(3R)-3-methyl-L-α-glutamyl-α,2-diamino-γ-oxo-, (13→4)-lactone, (αS)-, Cidecin, Cubicin, Dapcin, Daptomicina, Daptomycine, Daptomycinum, Deptomycin, LY 146032, N-(1-Oxodecyl)-L-tryptophyl-D-asparaginyl-L-α-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-α-aspartyl-D-alanyl-L-α-aspartylglycyl-D-seryl-(3R)-3-methyl-L-α-glutamyl-(αS)-α,2-diamino-γ-oxobenzenebutanoic acid (13→4)-lactone
Nombre IUPAC (3S)-3-[[(2S)-4-amino-2-[[(2S)-2-(decanoilamino)-3-(1H-indol-3-il)propanoil]amino]-4-oxobutanoil]amino]-4-[[(3S,) 6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-3-[2-(2-aminofenilo)-2-2-oxoetil]-24-(3-aminopropil)-15,21-bis(carboximetil)-6-[(2R)-1-carboxipropano-2-il]-9-(hidroximetil)-18,31-dimetil-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonazaciclohentriacont-30-il]amino]-4-ácido oxobutanoico
SMILES CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@H]3[C@@H](C)OC(=O)[C@H](CC(=O)c4ccccc4N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)CNC3=O)[C@H](C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daptomycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35-,36-,37-,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1619.7104
Porcentaje de pureza >95%