Learn More
Daptomycin, MedChemExpress
Código de producto. 16454237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454237 50 mg 50 miligramos
16498096 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0108
MedChemExpress Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daptomycin
Forma física Powder
CAS 103060-53-3
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C72H101N17O26
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LY146032
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (61.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (61.70 mM)
SMILES O=C(N[C@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C(NCC(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@@H](C(N[C@H]1CC(O)=O)=O)C)=O)([H])CC(O)=O)=O)CCCN)=O)=O)[C@H](OC([C@](NC([C@](NC([C@@](NC(CNC1=O)=O)([H])CO)=O)([H])[C@H](C)CC(O)=O)=O)([H])CC(C(C=CC=C2)=C2N)=O)=O)C)=O)=O)[C@@H](NC(CCCCCCCCC)=O)CC3=CNC4=CC=CC=C34
Peso molecular (g/mol) 1620.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 1620.67
Porcentaje de pureza 98.0%