Learn More
Thermo Scientific Chemicals Daptomicina
Código de producto. 15597049 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597049 100 mg 100 miligramos
15507059 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15597049 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    135.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 24.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
La daptomicina, n.° de CAS 103060-53-3, es un antibiótico polipeptídico semisintético que tiene actividad bactericida contra bacterias grampositivas resistentes a la vancomicina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La daptomicina es un antibiótico que actúa contra las bacterias grampositivas resistentes a la vancomicina, incluidos los enterococos y el Staphylococcus aureus
Aplicaciones
• Tiene actividad bactericida contra bacterias grampositivas resistentes a la vancomicina
• Puede unir la membrana celular bacteriana causando la interrupción de la membrana y aumentando el flujo hacia el exterior de iones de potasio de células bacterianas, alterando la síntesis de proteínas, ADN y ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103060-53-3
Fórmula molecular C72H101N17O26
Peso molecular (g/mol) 1620.67
Clave InChI DOAKLVKFURWEDJ-AVSAZHKKSA-N
Sinónimo daptomycin
PubChem CID 133640189
SMILES CCCCCCCCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC3C(OC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC3=O)CCCN)CC(=O)O)C)CC(=O)O)CO)C(C)CC(=O)O)CC(=O)C4=CC=CC=C4N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daptomycin
Pérdida por secado 10% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 1620.67
Porcentaje de pureza ≥93% (HPLC)