Descripción general
• La daptomicina es un antibiótico que actúa contra las bacterias grampositivas resistentes a la vancomicina, incluidos los enterococos y el Staphylococcus aureus
Aplicaciones
• Tiene actividad bactericida contra bacterias grampositivas resistentes a la vancomicina
• Puede unir la membrana celular bacteriana causando la interrupción de la membrana y aumentando el flujo hacia el exterior de iones de potasio de células bacterianas, alterando la síntesis de proteínas, ADN y ARN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Daptomycin |
| Pérdida por secado | 10% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1620.67 |
| Porcentaje de pureza | ≥93% (HPLC) |