Learn More
MedChemExpress DAPTA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.16% |
| CAS | 106362-34-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 856.88 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (58.35 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | D-Ala-peptide T-amide∣ Adaptavir |