Learn More
DAPT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467109 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15467109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65864.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.24€
    179.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 36.59€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Un dipéptido permeable a las células que suprime una A→ producción bloqueando →-secretasa
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
DAPT se utiliza en el estudio βde la formación amiloide. Se ha demostrado que la DAPT inhibe la señalización Notch en estudios de enfermedades autoinmunes y linfoproliferativas, como ALPS y el lupus eritematoso, así como en el crecimiento de células cancerosas,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DAPT
CAS 208255-80-5
Color Blanco
Fórmula molecular C23H26F2N2O4
Número MDL MFCD04974585
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light Sensitive
Sinónimo dapt, dapt gsi-ix, gamma-secretase inhibitor ix, gsi-ix, insolution gamma-secretase inhibitor ix, s-tert-butyl 2-s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, n-n-3,5-difluorophenacetyl-l-alanyl-s-phenylglycine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetyl amino propanoyl amino-2-phenylacetate, gsiix
Información de solubilidad Soluble in DMSO,ethanol,dichloromethane,DMF.
Clave InChI DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
SMILES CC(C(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)CC2=CC(=CC(=C2)F)F
Nombre IUPAC terc-butil (2S)-2-[(2S)-2-[2-(3,5-difluorofenil)acetil]amino]propanoIl]amino]-2-fenilacetato
Peso molecular (g/mol) 432.468
PubChem CID 5311272
ChEBI CHEBI:86193
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.5
Forma física Liofilizado