Learn More
Tocris Bioscience™ DAPT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18751107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18751107 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18751107 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor TB2634RMU/10
DAPT synthesized to Ancillary Material Grade
DAPT is an ancillary Material Grade version of DAPT (Cat. No. 2634). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2 S)-N-[(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-L-alanyl-2-phenylglycine 1,1-dimethylethyl ester
CAS 208255-80-5
Cantidad 10 mg
Objetivo Secretase Inhibitors
Fórmula molecular C23H26F2N2O4
Pureza 0.99