Learn More
Dapsone, MedChemExpress
Código de producto. 16491038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491038 5 g 5 g
16462259 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0688
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Dapsone (4,4′-Diaminodiphenyl sulfone) is an orally active and blood-brain penetrant sulfonamide antibiotic with bacteriostatic, antimycobacterial and antiprotozoal activities. Dapsone exerts effective antileprosy activity and inhibits folate synthesis in cell extracts of M. leprae. Dapsone is used for dermatologic disorder research, including leprosy, dermatitis herpetiformis, acne vulgaris et al.
Dapsone (4,4′-Diaminodiphenyl sulfone) is an orally active and blood-brain penetrant sulfonamide antibiotic with bacteriostatic, antimycobacterial and antiprotozoal activities. Dapsone exerts effective antileprosy activity and inhibits folate synthesis in cell extracts of M. leprae. Dapsone is used for dermatologic disorder research, including leprosy, dermatitis herpetiformis, acne vulgaris et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapsone
Forma física Powder
CAS 80-08-0
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone DDS
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (402.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(C2=CC=C(N)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 248.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.3
Porcentaje de pureza 98.7%