Learn More
Dapsona-D8 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dapsone-D8 (major) |
| CAS | 557794-38-4 |
| Fórmula molecular | C12 2H8 H4 N2 O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Dapsone D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)sulfonil-2,3,5,6-tetradeuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 256.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1122 |