Learn More
Dapsone-d4, TRC
Código de producto. 30356966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356966 10 mg 10 miligramos
30365587 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30356966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19325210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346602-12-7
Fórmula molecular C12H8D4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 252.33
Sinónimo DADPS-d4, DDS-d4, Avlosulfon-d4, Croysulfone-d4, Diphenasone-d4, Disulone-d4, Dumitone-d4, Eporal-d4, Novophone-d4, Sulfona-Mae-d4, Sulphadione-d4, 4,4’-Sulfonylbisbenzeneamine-d4, 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene]-d4, 4,4'-Diaminodiphenyl Sulfone-d4, NSC 6091-d4
Nombre IUPAC 4-(4-aminofenil)sulfonil-2,3,5,6-tetradeuterioanilina
SMILES C1([2H])=C(C([2H])=C([2H])C(=C1[2H])S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapsone-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,5D,6D
Porcentaje de pureza >95%