Learn More
Daprodustat, MedChemExpress
Código de producto. 16467418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16467418 10 mg 10 miligramos
16459897 5 mg 5 miligramos
16457396 100 mg 100 miligramos
16433447 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16467418
Marca: Medchem Express HY17608
MedChemExpress Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.
Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daprodustat
Forma física Solid
CAS 960539-70-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N3O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GSK1278863
Información de solubilidad DMSO : 19.5 mg/mL (49.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CNC(C(C(N1C2CCCCC2)=O)C(N(C3CCCCC3)C1=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 393.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.43
Porcentaje de pureza 98.71%