Learn More
Dapoxetina, TRC
Código de producto. 30354118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354118 1 mg 1 miligramo
30354888 10 mg 10 miligramos
30358186 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1857131MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119356-77-3
Fórmula molecular C21H23NO
Peso molecular (g/mol) 305.41
Sinónimo (alphaS)-N,N-Dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanamine, (S)-(+)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-1-phenylpropan-1-amine, (S)-(+)-N,N-Dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanamine
Nombre IUPAC (1S)-N,N-dimetil-3-naftaleno-1-iloxi-1-fenilpropan-1-amina
SMILES CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapoxetine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.178