Learn More
Dapoxetina N-óxido (90%), TRC
Código de producto. 30360284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360284 2.5 mg 2.50 miligramo
30365373 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1857102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-24-4
Fórmula molecular C21 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 321.41
Sinónimo Dapoxetine N-Oxide
Nombre IUPAC (1S)-N,N-dimetil-3-naftaleno-1-iloxi-1-fenilpropano-1-óxido de amina
SMILES C[N+](C)([O-])[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapoxetine N-Oxide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO2/c1-22(2,23)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-24-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1729