Learn More
Clorhidrato de Dapoxetina, TRC
Código de producto. 17974005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974005 500 mg 500 miligramos
17904885 10 mg 10 miligramos
17914145 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD185700500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129938-20-1
Fórmula molecular C21 H23 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.87
Sinónimo (αS)-N,N-Dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (αS)- (9CI), (S)-(+)-Dapoxetine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, LY 210448 hydrochloride, Priligy
Nombre IUPAC (1S)-N,N-dimetil-3-naftaleno-1-iloxi-1-fenilpropan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapoxetine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1546
Porcentaje de pureza >95%