Learn More
Clorhidrato de dapoxetina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de dapoxetina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dapoxetine Hydrochloride |
| CAS | 129938-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Dapoxetine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (S)-(+)-Dapoxetine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, LY 210448 hydrochloride, Priligy, (alphaS)-N,N-Dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (alphaS)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1S)-N,N-dimetil-3-naftalen-1-iloxi-1-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |