Learn More
Dapoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16458226 100 mg 100 miligramos
16454327 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16458226
Marca: Medchem Express HYB0304A
MedChemExpress Dapoxetine (LY-210448) hydrochloride is an orally active and selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Dapoxetine hydrochloride can be used for the research of premature ejaculation (PE).
Dapoxetine (LY-210448) hydrochloride is an orally active and selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Dapoxetine hydrochloride can be used for the research of premature ejaculation (PE).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapoxetine hydrochloride
CAS 129938-20-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24ClNO
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY-210448 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (93.60 mM)
SMILES CN(C)[C@H](C1=CC=CC=C1)CCOC2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 341.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.87
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation