missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DAPK1 Monoclonal Antibody (2196CT239.5.2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17117388 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17117388 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17117388 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537797

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DAPK1 Monoclonal Antibody for Western Blot

DAPK1 is a large, calmodulin-dependent kinase involved in gamma-interferon induced programmed cell death and is a potential tumor suppressor. DAPK1 is involved in multiple cellular signaling pathways that trigger cell survival, apoptosis, and authophagy. It regulates both type I apoptotic and type II autophagic cell death signal, depending on the cellular setting. Type I apoptotic cell death is caspase-dependent, type II authophagic cell death is caspase-independent. DAPK1 phosphorylates PIN1 resulting in inhibition of its catalytic activity, nuclear localization, and cellular function. It also phosphorylates TPM1, STX1A, PRKD1, BECN1, TSC2, RPS6, MYL9, and DAPK3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DAPK1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2196CT239.5.2
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica DAPK1
N.º de referencia del gen P53355, Q80YE7
Alias de gen D13Ucla1; DAP kinase 1; DAPK; DAPK1; DAP-Kinase; death associated protein kinase 1; death-associated protein kinase 1; DKFZp781I035; OTTHUMP00000216193
Símbolos de los genes DAPK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide.
Método de purificación Protein G
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1612, 69635
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.