Learn More
MedChemExpress Dapivirine
Código de producto. 16456426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16456426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16456426 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY14266
MedChemExpress Dapivirine (TMC120), the prototype of diarylpyrimidines (DAPY), is an orally active and nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Dapivirine (TMC120) binds directly to HIV-1 reverse transcriptase. Dapivirine (TMC120) regulates autophagy and induced Akt, Bad and SAPK/JNK activations.
Especificaciones
Peso molecular 329.4 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99.23%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (142.68 mM)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 244767-67-7
Sinónimo TMC120∣ R147681