Learn More
Dapivirina, TRC
Código de producto. 30360525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360525 5 mg 5 miligramos
30352101 10 mg 10 miligramos
30354279 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1855005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 244767-67-7
Fórmula molecular C20 H19 N5
Peso molecular (g/mol) 329.4
Sinónimo Benzonitrile, 4-[[4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-[[4-[(2,4,6-Trimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, AIDS 105293, Dapivirine, R 147681, TMC 120, TMC 120R147681
Nombre IUPAC 4-[[4-(2,4,6-trimetilanilino)pirimidina-2-il]amino]benzonitrilo
SMILES Cc1cc(C)c(Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapivirine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N5/c1-13-10-14(2)19(15(3)11-13)24-18-8-9-22-20(25-18)23-17-6-4-16(12-21)5-7-17/h4-11H,1-3H3,(H2,22,23,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.164