Learn More
Dapivirina-d11, TRC
Código de producto. 30179401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179401 1 mg 1 miligramo
30179112 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1855021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329613-10-6
Fórmula molecular C20H8D11N5
Peso molecular (g/mol) 340.47
Sinónimo 4-[[4-[(2,4,6-Trimethylphenyl-d11)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 147681-d11, TMC 120-d11, TMC 120R147681-d11;
Nombre IUPAC 4-[[4-[3,5-dideuterio-2,4,6-tris(trideuteriometil)anilino]pirimidina-2-il]amino]benzonitrilo
SMILES [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C(NC2=NC(NC3=CC=C(C#N)C=C3)=NC=C2)=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapivirine-d11
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N5/c1-13-10-14(2)19(15(3)11-13)24-18-8-9-22-20(25-18)23-17-6-4-16(12-21)5-7-17/h4-11H,1-3H3,(H2,22,23,24,25)/i1D3,2D3,3D3,10D,11D