Learn More
Dapiprazole hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Dapiprazole hydrochloride is a potent, selective and orally active alpha-1 adrenoceptor antagonist. Dapiprazole hydrochloride suppresses the opioid withdrawal symptoms. Dapiprazole hydrochloride is also used as eye drops for reversing mydriasis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dapiprazole hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 72822-13-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H28ClN5 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (138.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.66 mM) |
| SMILES | CC1=CC=CC=C1N2CCN(CCC3=NN=C4CCCCN43)CC2.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 361.91 |
| Mostrar más |