Learn More
BD Biosciences™ Solución DAPI (RUO)
Descripción
- Tinción de ácido nucleico que se une a regiones ricas en A-T de ADN a lo largo de la ranura menor.
- DAPI es predominantemente impermeable a las células vivas, lo que permite que se utilice como colorante de viabilidad en células no fijadas para discriminar las células intactas de las comprometidas con membrana.
- Tenga en cuenta, sin embargo, que las altas concentraciones del tinte pueden entrar en las células intactas.
- Además, DAPI puede utilizarse para analizar el contenido de ADN en células fijas, o como contratinción nuclear en imágenes o citometría de flujo.
- Cuando se une a ADN bicatenario, DAPI tiene una longitud de onda de excitación máxima de 358 nm y una emisión máxima de 461 nm.
- DAPI también se excita bastante con la línea de láser violeta (por ejemplo, 405 nm). Tenga en cuenta que DAPI también se une al ARN.
- En estas condiciones, DAPI emite al máximo a 500 nm, pero con menos intensidad que cuando está ligado al ADN bicatenario.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1,0 mg/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo, bioimágenes, inmunofluorescencia |
| Cantidad | 1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Evite múltiples ciclos de congelación-descongelación. El producto debe mantenerse sin diluir a -20 °C para el almacenamiento a largo plazo, y puede mantenerse sin diluir a 4 °C para el almacenamiento a corto plazo. |
| Stain Type | Tinción de ácidos nucleicos |