Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Código de producto. 11504886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 ml
5 mL
10 mL
Tipo de producto:
DAPI
Pentahidrato
Tinción de ácidos nucleicos
Tinción
Tinción de ácidos nucleicos
Tipo de colorante:
Hoechst 33258
Hoechst 33342
Impenetrable en células
Impenetrable en células
Permeabilidad celular
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 miligramos
10 ml
100 miligramos
5 ml
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tipo de colorante unitSize
11504886 100 mg Tinción Hoechst 33342 100 miligramos
10116287 1 ml DAPI Impenetrable en células 1 ml
11580246 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
11530306 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
10184322 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
10778843 10 mL Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33258 cada uno
11534876 100 mg Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33258 100 miligramos
11594876 100 mg Pentahidrato Hoechst 33258 100 miligramos
10150888 5 mL Tinción Permeabilidad celular 5 ml
11534886 10 mL Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33342 10 ml
11544876 100 mg Tinción de ácidos nucleicos Permeabilidad celular 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11504886 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H21492
Edge
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Debido a que se fabrica en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Eugene, Oregón, podemos garantizar que FluoroPure Grade Hoechst 33342 es mayor o igual a un 98 % de pureza por HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, citotoxicidad y viabilidad celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, biología de la cromatina, fragmentación del ADN, citometría de flujo, ensayos de apoptosis de citometría de flujo, ensayos de ciclo celular de citometría de flujo, tinción de citometría de flujo por estructura celular, ensayos de citotoxicidad y viabilidad de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 350 nm
Tipo de colorante Hoechst 33342
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 100 mg
Método de detección Fluorescente
Emisión 461 nm
Formulario Sólido
Línea de productos FluoroPure
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinción
SubCellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus