Learn More
MedChemExpress DAPI dihydrochloride
Código de producto. 16478758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478758 10 mg 10 miligramos
16473816 25 mg 25 miligramos
16454677 50 mg 50 miligramos
16431178 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478758 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0814
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress DAPI dihydrochloride (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain by binding in the minor grove of A-T rich sequences of DNA.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 75 mg/mL (214.13 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5.56 mg/mL (15.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 350.25 g/mol
CAS 28718-90-3
Sinónimo 4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride