Learn More
Daphnetin, MedChemExpress
Descripción
Daphnetin triggers ROS-induced cell apoptosis and induces cytoprotective autophagy by modulating the AMPK/Akt/mTOR pathway. Daphnetin has anti-inflammation activitity and inhibits TNF-α, IL-1ß, ROS, and MDA production. Daphnetin has schizontocidal activity against malaria parasites. Daphnetin can be used for rheumatoid arthritis , cancer and anti-malarian research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daphnetin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 486-35-1 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H6O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | 7,8-Dihydroxycoumarin |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (280.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.61 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |