missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Dapansutrile
Descripción
Dapansutrile is a NLRP3 inflammasome inhibitor that disrupts inflammasome formation. Reduces LPS/ATP-induced IL-1β secretion in human and mouse macrophages in vitro, without affecting TNFα levels. Reduces LPS-induced inflammation in vivo. Also reduces joint swelling and markers of inflammation in synovial fluid in a mouse model of acute arthritis. Displays cardioprotective effects in a mouse model of cardiac ischemic reperfusion injury.
OLT1177™ is a registered trademark of Olatec Therapeutics LLC in the United States and other countries.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C4H7NO2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.17 |
| Tipo de producto | Inhibitor |
| Pureza | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?