missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Dapansutrile

Código de producto. 18707616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18707616 10 mg 10 miligramos
18727866 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18707616 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6902/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

NLRP3 inflammasome inhibitor; disrupts inflammasome formation

Dapansutrile is a NLRP3 inflammasome inhibitor that disrupts inflammasome formation. Reduces LPS/ATP-induced IL-1β secretion in human and mouse macrophages in vitro, without affecting TNFα levels. Reduces LPS-induced inflammation in vivo. Also reduces joint swelling and markers of inflammation in synovial fluid in a mouse model of acute arthritis. Displays cardioprotective effects in a mouse model of cardiac ischemic reperfusion injury.

OLT1177® is a registered trademark of Olatec Therapeutics LLC in the United States and other countries.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C4H7NO2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Tipo de producto Inhibitor
Pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.