Learn More
Dapansutrile, MedChemExpress
Código de producto. 16407438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16407438 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16407438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17629
MedChemExpress Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.
Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapansutrile
Forma física Solid
CAS 54863-37-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H7NO2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (938.65 mM) ∣H2O : 36.67 mg/mL (275.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CCCS(=O)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 133.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Porcentaje de pureza 98.0%