Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dapagliflozin |
| Punto de fusión | 65.0°C to 70.0°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.88 |