Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dapagliflozina
Código de producto. 16554274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16554274 1 g 1 g
16564274 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16554274
Marca: Thermo Scientific Chemicals 464620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461432-26-8 | C21H25ClO6 | 408.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461432-26-8
Fórmula molecular C21H25ClO6
Peso molecular (g/mol) 408.88
Clave InChI JVHXJTBJCFBINQ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-{4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCOC1=CC=C(CC2=C(Cl)C=CC(=C2)C2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapagliflozin
Punto de fusión 65.0°C to 70.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.88
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dapagliflozin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.