Learn More
Dapagliflozina, TRC
Código de producto. 30137385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137385 250 mg 250 miligramos
17994795 10 mg 10 miligramos
17904795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD185370250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461432-26-8
Fórmula molecular C21 H25 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 408.87
Sinónimo (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, BMS 512148, Dapagliflozin, Farxiga
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapagliflozin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.134
Porcentaje de pureza >95%