Learn More
Dapagliflozin Tetraacetato, TRC
Código de producto. 30358185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358185 100 mg 100 miligramos
30353790 1 g 1 g
30349477 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD185390100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461432-25-7
Fórmula molecular C29 H33 Cl O10
Peso molecular (g/mol) 577.02
Sinónimo ([(2R,3R,4R,5S,6(S)-3,4,5-Triacetoxy-6-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]tetrahydropyran-2-yl]methyl Acetate), (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol 2,3,4,6-tetraacetate, D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, tetraacetate, (1S)- (9CI)
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]oxano-2-il]acetato de metil
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapagliflozin Tetraacetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H33ClO10/c1-6-35-23-10-7-20(8-11-23)13-22-14-21(9-12-24(22)30)26-28(38-18(4)33)29(39-19(5)34)27(37-17(3)32)25(40-26)15-36-16(2)31/h7-12,14,25-29H,6,13,15H2,1-5H3/t25-,26+,27-,28+,29+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.1762
Porcentaje de pureza >95%