Learn More
Dapagliflozina Propanediol Hidratado, TRC
Código de producto. 30012722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012722 50 mg 50 miligramos
30007489 100 mg 100 miligramos
30005792 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD18539850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 960404-48-2
Fórmula molecular C21H25ClO6.C3H8O2.H2O
Peso molecular (g/mol) 502.98
Sinónimo D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, compd. with (2S)-1,2-propanediol, hydrate (1:1:1), D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, compd. with (2S)-1,2-propanediol (1:1), monohydrate (9CI), (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol (S)-propane-1,2-diol (1:1) monohydrate, Dapagliflozin (S)-propylene glycol hydrate, Dapagliflozin propanediol monohydrate, Edistride, Farxiga, Forxiga, Dapagliflozin (2S)-1,2-propanediol monohydrate
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol; (2S)-propano-1,2-diol; hidratar
SMILES O.CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1.C[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.197
Porcentaje de pureza >95%