Learn More
Acetato de metilo de dapagliflozina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dapagliflozin Methyl Acetate |
| CAS | 1632287-34-3 |
| Fórmula molecular | C23 H27 Cl O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl Acetate, Dapagliflozin Impurity-S2D(Mono acetylated) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27ClO7/c1-3-29-17-7-4-14(5-8-17)10-16-11-15(6-9-18(16)24)23-22(28)21(27)20(26)19(31-23)12-30-13(2)25/h4-9,11,19-23,26-28H,3,10,12H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 450.909 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.145 |