Learn More
Dapagliflozin Keto Impureza, TRC
Código de producto. 30003702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003702 10 mg 10 miligramos
17973535 1 mg 1 miligramo
17964675 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD18539510MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2169998-23-4
Fórmula molecular C21H23ClO7
Peso molecular (g/mol) 422.86
Sinónimo (2-Chloro-5-((3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)phenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone
Nombre IUPAC [2-cloro-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]fenil]-(4-etoxifenil)metanona
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(ccc2Cl)C3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dapagliflozin Keto Impurity
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23ClO7/c1-2-28-13-6-3-11(4-7-13)17(24)14-9-12(5-8-15(14)22)21-20(27)19(26)18(25)16(10-23)29-21/h3-9,16,18-21,23,25-27H,2,10H2,1H3/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1132
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.