Learn More
Dapagliflozina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dapagliflozin-d5 |
| CAS | 1204219-80-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21H20D5ClO6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol-d5, BMS 512148-D5, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-(ethoxy-d5)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1/i1D3,2D2 |
| SMILES | ClC(C=CC([C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)=C2)=C2CC3=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C3 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Cloro-3-(4-(etoxi-d5)bencil)fenil)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 413.9 |
| Mostrar más |