Learn More
Epímero C2 de dapagliflozina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dapagliflozin C2 Epimer |
| CAS | 2133407-75-5 |
| Fórmula molecular | C21H25ClO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 408.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.134 |